Få mere at vide
Silver chloride, Purum, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7111740 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
6 x 100 g
Packaging:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Pack of 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15630950
Brand: Honeywell-Fluka 10213100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Purum,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-90-6
Molecular Formula AgCl
Molecular Weight (g/mol) 143.32
MDL Number MFCD00003399
InChI Key HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Tekniske data
Boiling Point 1,547°C
Melting Point 455°C (literature)
CAS Max % 100.0000%
Quantity 100 g
Linear Formula Hn+2PnO3n+1
UN Number UN3260
Formula Weight 143.32
Percent Purity >99.5%
Grade purum
Packaging Glass Bottle
Density 5.54 g/cm3
Chemical Name or Material Silver chloride, Purum, ≥99.5%
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.