Learn More
Silver Carbonate, TRC
Artikelnummer. 30426284
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30426284 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS46503510G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Silver Carbonate
CAS 534-16-7
Molecular Formula Ag2CO3
Quantity 10 g
Synonym Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Ag]OC(=O)O[Ag]
IUPAC Name argentiooxycarbonyloxysilver
Molecular Weight (g/mol) 275.75
Formula Weight 273.7949
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.