Learn More
Rotational Silicone Viscosity Standards, Paragon Scientific™
Beskrivning
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- 600mL of product supplied in a ready to use 'test in pack' container
- 1-year shelf life
- Ensures full compliance to international test method protocol
- Full traceability to National Standards
- Tamper evident security packaging
- Applicable to all spindles with the exception of the L1 spindle, further provision should be made when using the L1 spindle
- Safer working, less mess, less waste, higher throughput
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Test in pack container |
| Odor | Characteristic odor |
| Viscosity | 30036 mPa.s (25°C) |
| Analyte or Component Names | Silicone fluid |
| Physical Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| Element | Silicone Fluid |
| Quantity | 600 mL |
Nominal values quoted
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?