Learn More
Silicon(IV) oxide, Amorphous fumed, S.A. 175 to 225m2/g
Code produit. 11335537
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11335537
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042740.18
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Adhesives, Coatings, Defomers | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 175 to 225m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Molecular Formula O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
MDL Number MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Boiling Point 2230°C
Melting Point 1710°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Solubility Information Insoluble in water.
IUPAC Name dioxosilane
Formula Weight 60.09
Odor Odorless
Density 2.2
Chemical Name or Material Silicon(IV) oxide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis