Learn More
Silicate solution for Ion Chromatography 1g/L, 1% NaOH matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12922195 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
Product Code. 12922195
Brand: Fisher Chemical A 041 500
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molecular Formula (SiO3)2-
Specifikationer
Packaging Bottle
Physical Form Liquid
Concentration 1 g/L ±0.002
Type Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Sodium Hydroxide
Quantity 500 mL
Chemical Name or Material Silicate
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Silicate 1000mg/l in NaOH 1% (A 041)
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Faroangivelser
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.