Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for column chrom., ultra pure, 35-70 µm, 60A
Product Code. 10407982 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
30 kg
Unit Size:
1kg
30kg
5kg
Product Code. 10407982
Brand: Thermo Scientific Chemicals 360050010
Request Bulk or Custom Format
For column chromatography. | CAS: 7631-86-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Tekniske data
Particle Size 40 to 60 μm
Pore Size 60 Å
Packaging Plastic Bottle
Quantity 1 kg
Type Silica Gel
Material Silica Gel
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.