Learn More
Silica gel 60 G, Supelco™
Description
Standardized sorbents ensure reliable results every time. Our broad spectrum meets all kinds of needs. In TLC, silica gel 60 sorbent is considered the most versatile. Our assortment of silica gel 60 features different grades with particle sizes ranging from 5-40 μm: silica with a gypsum binder, silica with no foreign binder, and silica gel with a fluorescence indicator. We also offer high-quality aluminum oxide, cellulose microcrystalline, and kieselgur (also known as diatomaceous earth).
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Silica gel 60 G |
| Boiling Point | 2230°C |
| Melting Point | 1713°C |
| CAS | 112926-00-8 |
| Quantity | 25 kg |
| Synonym | Silica gel, Silica gel |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.