Learn More
Biochrom Capillary Cell Holder
Beschreibung
- 0.5mm quartz capillary cell
- For use with GeneQuant 100/1300
- Easy to install
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Capillary Cell |
| Capacity (Metric) | >3 μL |
| Material | Silica |
| Path Length | 0.5 mm |
| For Use With (Equipment) | GenQuant1300/100 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?