Learn More
Beskrivelse
TNN Monoclonal specifically detects TNN in Mouse samples. It is validated for Dot Blot/ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Frozen)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TNN |
| Applications | Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | MTn-12 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:200, Dot Blot |
| Formulation | Ascites |
| Gene Alias | tenascin N, tenascin-N, tenascin-W, TN-N, TNW, TN-W |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | Partially purified mouse tenascin. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?