missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human, Canine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | Siglec-2/CD22 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RFB4 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 1.0% BSA |
| Gene Alias | B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | 135 kDa type I integral membrane protein |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?