Learn More
Greiner Bio-One Shorty Sterile Serological Pipets
GREENER_CHOICE
Product Code. 10233992
Click to view available options
Volume (Metric):
5 mL
10 mL
Graduations:
1/10
2/10
Unit Size:
Pack of 200
Product Code. 10233992
Brand: Greiner Bio-One 606190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
  • High-grade polystyrene
  • Clear, easily legible graduation
  • Colored vertical stripe for ease in reading the volume
  • With synthetic fibrous filter material for protection against
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Shape: Shorty
Material Polystyrene
Sterility Sterile
Graduated Yes
Graduations 1/10
Packaging Type Individually packed in plastic
Volume (Metric) 5 mL
Type Serological Pipet
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.