Description
The SHISA8 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SHISA8. This antibody recognizes human antigen. The SHISA8 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
| Antigen | SHISA8 |
| Applications | Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Antigen affinity purification |
| Quantity | 150 μL |
| Regulatory Status | RUO |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?