Description
The SHISA8 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SHISA8. This antibody recognizes human antigen. The SHISA8 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
| Antigen | SHISA8 |
| Applications | Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Antigen affinity purification |
| Quantity | 20 μL |
| Regulatory Status | RUO |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?