Learn More
SHISA3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Código de producto. 18444015 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18444015 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18444015 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222340AF488
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SHISA3 Polyclonal antibody specifically detects SHISA3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen SHISA3
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias hShisa3, protein shisa-3 homolog, shisa homolog 3 (Xenopus laevis)
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human SHISA3 . The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of SHISA3. Amino Acid Squence: AAQPIRFSLRSYQTETL
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 152573
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.