Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shelf
Product Code. 15866392 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
16 x 22 in.
Unit Size:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15866392
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Material: Wire; For Use With: Isotemp gravity convection oven/Incubator, 6.2/6.8 cu. ft.
  • Material: Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Equipment) Isotemp gravity convection oven/incubator, 6.2/6.8 cu. ft.
Material Wire
Type Shelf
Dimensions (L x W) 16 x 22 in.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato