Learn More
Thermo Scientific™ Shelf Kits w/Racks and Boxes for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers
Artikelnummer. 11830543 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Holds:
Boxes (100/4 Racks)
Boxes (100/5 Racks)
Boxes (120/6 Racks)
Boxes (125/5 Racks)
Boxes (140/7 Racks)
Boxes (150/6 Racks)
Boxes (175/7 Racks)
Boxes (48/4 Racks)
Boxes (60/3 Racks)
Boxes (75/3 Racks)
Boxes (80/4 Racks)
Boxes (80/5 Racks)
For Use With (Equipment):
Forma 900, Forma 7000, TSE and TSD Series (13 cu.ft.)
Forma 900, Forma 7000, TSE and TSD Series (17 cu.ft.)
Forma 900, Forma 7000, TSE and TSD Series (23 cu.ft.)
HERAfreeze HFU B Series, Revco ExF and DxF Series
HERAfreeze HFU B Series, Revco ExF and DxF Series (13 cu.ft.)
HERAfreeze HFU B Series, Revco ExF and DxF Series (17 cu.ft.)
Thermo Scientific TDE Series (14.9 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX Series (33.5 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX and TDE Series (19 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX and TDE Series (24.1 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX and TDE Series (28.8 cu.ft.)
No. of Racks:
3
4
5
6
7
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11830543
Marke: Thermo Scientific™ RSK500SD4
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Maximize storage space with these shelf kits for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers.
Maximize storage space with Shelf Kits with Racks and Boxes for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers, featuring 2 in. boxes with dividers.
Features
  • Stainless steel racks
  • Boxes
  • Cell dividers
Warranty varies by country. Please contact us for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cell Dividers 100
Product Type Shelf Kit
Description Shelf Kit
Color White
Holds Boxes (125/5 Racks)
Material Stainless Steel
Shape Square
Shelves 4 Tiers
For Use With (Equipment) Thermo Scientific TSX and TDE Series (24.1 cu.ft.)
No. of Racks 5
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt