Learn More
Sheep anti-Human IgG whole molecule, Biotin, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB10730.2mg
Product Code. 16273020
  • 5525.00 NOK / 2mg
Specifications
Sheep anti-Human IgG whole molecule
Polyclonal
Sheep anti-human IgG recognizes human IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Biotin.
Lyophilized from 10mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
Human IgG whole molecule
2 mg
Human
Lyophilized
ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Biotin
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Sheep
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Secondary
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only