Learn More
Invitrogen™ Sheep anti-Bovine IgG2 Secondary Antibody, HRP
Beschreibung
There is no other cross-reactivity with other Bovine immunoglobulin classes seen in immunoelectrophoresis. Sheep anti Bovine IgG2 polyclonal antibody recognizes bovine IgG2.No cross - reactivity with other bovine immunoglobulin classes is seen in immunoelectrophoresis. This product may cross-react with IgG2 from other species.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Bovine IgG2 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS with 0.05% ProClin 300 |
| Host Species | Sheep |
| Immunogen | Purified bovine IgG2. |
| Purification Method | Affinity chromatography |
| Quantity | 1 mg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.