Learn More
Epredia™ Shandon™ Dissecting Tray for Raised Dissecting Boards, 12x 11 in.
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
- Four embossments on tray bottom hold Raised Dissecting Boards 356 and 35614
Spécification
Spécification
| Product Type | Dissecting Tray |
| Material | Polyethylene |
| Size | Large |
| Length (English) | 23 in. |
| Width (English) | 16 in. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?