Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Product Code. 10462171
Click to view available options
Needle Point Style:
Bevel
Cone
LC
Side Hole or Dome
Diameter (Metric) Outer:
0.5 mm
0.63 mm
0.7 mm
8 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.24 mm
0.37 mm
Length (English) Needle:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
7 in.
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 5
Product Code. 10462171
Brand: Trajan™ 038250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Replacement Needles for 25 to 500uL Syringes for use in Chromatography
  • Needle length is the exposed length of needle
  • Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Spezifikation
Material Stainless Steel
Needle Gauge 22 G
Diameter (English) Inner 0.014 in.
Diameter (English) Outer 0.027 in.
Diameter (Metric) Inner 0.37 mm
Diameter (Metric) Outer 0.7 mm
For Use With (Application) Chromatography
Length (English) Needle 2 in.
Product Type Replacement Needle
Quantity 5/Pk.
Needle Point Style LC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt