Learn More
SGE™ BP20 (Wax) GC Capillary Columns
Descrizione
Features
- Industry standard Wax column
- Bonded and cross-linked
- Can be solvent rinsed
Applications
- Used for separation of Alcohol, Free acids, Fatty acids methyl esters, Aromatics, Solvents and Essential oils
Specifica
Specifica
| Max. Temperature | 280°C |
| Functionality/Interaction Type | Hydrogen Bonding or Dipole interactions |
| Diameter (Metric) Inner | 0.25 mm |
| Stationary Phase | SGE™ BP20 (Wax) |
| USP Type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| For Use With (Application) | Solvents and Essential Oils Analysis, Free Acids, Fatty Acid Methyl Esters, Aromatics Analysis, Solvents and Essential Oils |
| Temperature Range | 20°C to 260/280°C |
| Film Thickness | 0.5 μm |
| Length (Metric) | 60 m |
| Polarity | Polar |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?