Learn More
Beskrivelse
SF2 Polyclonal antibody specifically detects SF2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | SF2 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 610 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Alternative-splicing factor 1, ASFpre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, MGC5228, serine/arginine-rich splicing factor 1, SF2FLJ53078, SF2p33, SFRS1splicing factor 2, Splicing factor, arginine/serine-rich 1ASF-1, SR splicing factor 1, SRp30a |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-248 of human SF2 (NP_008855.1).,, Sequence:, GGGGGGGAPRGRYGPPSRRSENRVVVSGLPPSGSWQDLKDHMREAGDVCYADVYRDGTGVVEFVRKEDMTYAVRKLDNTKFRSHEGETAYIRVKVDGPRSP |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?