Learn More
Serotonin Creatine Sulfate Monohydrate(5-Hydroxy Tryptamine Creatinine Sulfate Monohydrate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2 |
| Formula Weight | 405.1318 |
| Chemical Name or Material | Serotonin creatine sulfate monohydrate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?