Learn More
SEPX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Tekniske data
Antigen SEPX1
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
16894464
Dokumentvisning
Proteintech
15333-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
16884464
Dokumentvisning
Proteintech
15333-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
This gene encodes a selenoprotein, which contains a selenocysteine (Sec) residue at its active site. The selenocysteine is encoded by the UGA codon that normally signals translation termination. The 3′ UTR of selenoprotein genes have a common stem-loop structure, the sec insertion sequence (SECIS), that is necessary for the recognition of UGA as a Sec codon rather than as a stop signal. This protein belongs to the methionine sulfoxide reductase B (MsrB) family, and it is expressed in a variety of adult and fetal tissues.
Tekniske data
Tekniske data
SEPX1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q52KJ8, Q9JLC3, Q9NZV6
27361, 51734, 685059
SEPX1 Fusion Protein Ag7391
Primary
-20°C
MSRB1
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HSPC270, MSRB1, Selenoprotein X, selenoprotein X, 1, SELR, SELX, SEPX1
Msrb1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.