Learn More
Applied Biosystems™ Septa Cathode Buffer Container, for 3500 and SeqStudio™ Flex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
These septa are for both compartments of the Cathode Buffer Container and are for use with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
Spécification
Spécification
| Content And Storage | This product contains 10 septa. |
| For Use With (Equipment) | 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers |
| Product Type | Septa Cathode Buffer Container |
| Quantity | 10 Containers |
| Shipping Condition | Room Temperature |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?