Learn More
SEPT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 14672-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
SEPT11 belongs to the conserved septin family of filament-forming cytoskeletal GTPases that are involved in a variety of cellular functions including cytokinesis and vesicle trafficking.Especificaciones
| SEPT11 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SEPT11 | |
| SEPT11, septin 11 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 305227, 52398, 55752 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.35 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| B3GNI6, Q8C1B7, Q9NVA2 | |
| SEPT11 | |
| SEPT11 Fusion Protein Ag6342 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido