Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with PTFE Plug
Product Code. 11903451
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
Each
Pack of 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacity (Metric) unitSize
11903451 2 L Each
11913451 1 L Pack of 2
11963441 50 mL Pack of 2
11973441 100 mL Pack of 2
11993441 500 mL Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11903451 Sous-traitant Lenz Laborglasintrumente N° du sous-traitant 04008173
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Material: borosilicate glass 3.3
Spécification
Capacity (Metric) 2 L
Material Borosilicate Glass (3.3)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.