Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Description
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Peels Open Cleanly
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spécification
Spécification
| Basis Weight | 60 gsm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (English) | 105 oz. |
| Capacity (Metric) | 3.1 L |
| Certifications/Compliance | CoC |
| Closure Type | Self-adhesive |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Steam Sterilization |
| For Use With (Equipment) | Pharmaceutical parts |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?