Learn More
Slice™ Self-Opening Scissors
Descrizione
- Zirconium oxide Slice™ safety blades ideal for thread and fibres
- Durable reinforced nylon handles with ribbed grips
- Safer than traditional scissors
- Self-open design lowers muscle effort
- Finger-friendly™ edge lasts 11x longer than metal
- Ambidextrous design
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blades
- Chemically inert blades never rust
- Oil, lubricant, and maintenance free
- Easy to clean
- BPA, phthalate, and lead-free scissors
- LIghtweight and compact
- Features lanyard hole and safety cap
Specifica
Specifica
| Product Type | Scissors |
| Material | PA6 GF50, Polypropylene,Stainless Steel, Zirconium Oxide |
| Color | Gray |
| For Use With (Application) | Safety Cutting |
| Includes | Ceramic blades |
| No. per Pack | 1 Ea. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?