Learn More
Brady™ Self-laminating Yellow Vinyl Wrap Around Wire and Cable Label Tape for M6/M7 Printers
Product Code. 17811359
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.75 x 0.25 in.
0.75 x 0.5 in.
1 x 0.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1.5 x 0.25 in.
1.5 x 0.5 in.
1.5 x 0.75 in.
1.5 x 1 in.
1.5 x 1.5 in.
2.5 x 1 in.
4 x 1 in.
4 x 1.5 in.
6 x 1.5 in.
For Use With (Equipment):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Height (Metric):
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
63.5 mm
101.6 mm
152.4 mm
Shape:
Rectangle
Square
Conditionnement:
Pack of 100
Pack of 250
Pack of 50
Pack of 500
Pack of 750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17811359
Marque: Brady™ 173859
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Self-laminating vinyl material is ideal for wire and cable identification. Designed with a clear protective layer to cover the printed text, B-427 material provides superb protection from abrasion, dirt, oils, solvents, water and excess handling.
  • Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • UL approved
  • Service temperature of -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Made of B-427 vinyl material
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color Yellow, Clear
Finish Matte
Format Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Latex Free No
Quantity 50 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Thickness (English) 0.004 in.
Thickness (Metric) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 6 x 1.5 in.
Length (English) 6 in.
Width (English) 1.5 in.
Width (Metric) 38.1 mm
Width (English) Printable Area 1.5 in.
Width (Metric) Printable Area 38.1 mm
Height (English) Printable Area 1.5 in.
Height (Metric) 152.4 mm
Height (Metric) Printable Area 38.1 mm
Alternate Part Number M6-34-427-YL
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis