Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Labels for M710
Product Code. p-7250984
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 x 40 mm
22.86 x 22.86 mm
25.4 x 25.4 mm
38.1 x 15.24 mm
41.28 x 15.24 mm
44.45 x 25.4 mm
45.72 x 9.53 mm
48.26 x 15.24 mm
66.68 x 15.24 mm
66.68 x 25.4 mm
Color:
White
White, Transparent
Shape:
Rectangle
Rectangle with Circle
Square
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 250
Pack of 500
Product Code. 17867854
Brand: Brady™ 311973
Only null left
Add to basket
Add to basket
Printer Labels for use with Brady™ Printer M710.
  • Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
Specifications
Certifications/Compliance ASTM D 1000
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White, Transparent
Finish Matte
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Self-laminating Tag
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Laboratory Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Labels per Row 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantity 500 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Thickness (English) 0.0019 in.
Thickness (Metric) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 38.1 x 15.24 mm
Length (English) 1.5 in.
Width (English) 0.6 in.
Width (Metric) 15.24 mm
Width (English) Printable Area 15.24 mm
Width (Metric) Printable Area 15.24 mm
Height (English) Printable Area 1.3 in.
Height (Metric) Printable Area 33 mm
Alternate Part Number M7-100-461
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt