Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Labels for M710
Product Code. 17808024
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 x 40 mm
22.86 x 22.86 mm
25.4 x 25.4 mm
38.1 x 15.24 mm
41.28 x 15.24 mm
44.45 x 25.4 mm
45.72 x 9.53 mm
48.26 x 15.24 mm
66.68 x 15.24 mm
66.68 x 25.4 mm
Color:
White
White, Transparent
Shape:
Rectangle
Rectangle with Circle
Square
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 250
Pack of 500
Product Code. 17808024
Brand: Brady™ 311989
Only null left
Add to basket
Add to basket
Printer Labels for use with Brady™ Printer M710.
  • Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
Specifications
Certifications/Compliance ASTM D 1000
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White, Transparent
Finish Matte
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Self-laminating Tag
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Laboratory Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Labels per Row 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantity 500 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Thickness (English) 0.0019 in.
Thickness (Metric) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 41.28 x 15.24 mm
Length (English) 1.625 in.
Width (English) 0.6 in.
Width (Metric) 15.24 mm
Width (English) Printable Area 15.24 mm
Width (Metric) Printable Area 15.24 mm
Height (English) Printable Area 1 in.
Height (Metric) Printable Area 25.4 mm
Alternate Part Number M7-76-461
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.