Learn More
Roetzmeier™ 1.5 in. Metering Device with Ventilation
Description
- Metering device to precisely dispense the amount of liquid you need
- Includes pressure control valve
- Self-closing
- Made of stainless steel 304
- Gaskets made of PTFE
- Can be used with many Roetzmeier™ Safety Canisters and Barrels
- For maximum safety for you and your solvents
Spécification
Spécification
| Closure Type | Metering Device |
| For Use With (Equipment) | Safety Canisters 05KD, 10KD, 05KK, 10KK and Safety Barrel 10K |
| Material | Stainless Steel |
| Quantity | 1 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?