missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SDF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 14747-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SDF2 Polyclonal antibody apecifically detetects SDF2 antigen in Human, Mouse Samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| SDF2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| BC000500 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 500 μg/mL | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| SDF2 | |
| SDF2 fusion protein Ag6480 | |
| 20 μL | |
| 6388 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido