Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes For Glassblowers
Click to view available options
Thread Size:
18 GL
25 GL
45 GL
Unit Size:
Pack of 10
Description
- Acc. to DIN 12216 and in addition to standard
- With DIN thread (GL)
- Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 22 mm |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Thickness (Metric) | 1.8 mm |
| Packaging Quantity | 10/Pk. |
| Thread Size | 25 GL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur