Learn More
Buerkle™ Tamper Evident Screw Cap
Product Code. 15475564 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Thread Size (Metric):
DIN50
Unit Size:
Each
Product Code. Thread Size (Metric) unitSize
15475564 DIN50 Each
1 options
Product Code. 15475564
Brand: Buerkle™ 14279105
Only null left
Add to basket
Add to basket
Buerkle™ Tamper Evident Screw Cap with DIN50 thread size is suitable for use with jerrycans.
  • Tamper evident
  • DIN50 thread size
  • For use with jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Red
Description Original screw cap
Material HDPE
Quantity 1
Thread Size (Metric) DIN50
Neck Finish 42 mm
Certifications/Compliance DIN50
Product Type Original Screw Cap
For Use With (Equipment) Jerrycans 5 L and 10 L
Through the Closure Dispensing No
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.