Learn More
Sartorius Peristaltic Pump for Vivaflow™ Models
Product Code. 11532084 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Flow Rate:
16 to 480 mL/min.
Unit Size:
Each
Product Code. Flow Rate unitSize
11532084 16 to 480 mL/min. Each
1 options
Product Code. 11532084
Brand: Sartorius VFP002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
This part (Cat. No. 14-558-339) includes the pump only. The pump head must be purchased separately.
Pumps used for filtration. Choose from a broad range of universal pumps and manual pumps over laboratory vacuum pumps to peristaltic pumps.
For Vivaflow 50 and 200. Masterflex economy drive variable speed peristaltic pump (115 V).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Control Type Variable Speed
Display Type No Display
Flow Rate 16 to 480 mL/min.
Motor Speed 20 to 600 rpm
Reversible Yes
Includes Pump only; Pump head is sold separately.
Voltage 115 V
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.