Learn More
SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Product Code. 18730917
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18730917 25 μg 25µg
18761007 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18730917 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB11130SP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
SARS-CoV-2 Spike S2 Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S2 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen SARS-CoV-2 Spike S2
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2812B
Conjugate Unconjugated
Dilution ELISA
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gene Alias COVID-19, S2 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Spike, Spike glycoprotein Subunit 2, spike protein, Spike protein S2, structural protein, surface glycoprotein
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant SARS-CoV2 Spike S2 Subunit,
Purification Method Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantity 25 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 43740568
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Target Species SARS-CoV-2
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.