Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Straight Threaded Adapter, 316 Stainless Steel
Shop All Cole-Parmer ProductsBeskrivelse
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Connet to pipes using the NPT(M) thread connection
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | 3 A;FDA |
| Outlet Port | Sanitary x Threaded NPT(M) |
| Thread Size | 1/8 in. NPT(M) |
| Shape | Straight |
| Includes | 3/4 in. Sanitary Clamp Size |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?