Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Product Code. 17963501
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1.59 mm
1.6 mm
2 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.7 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.2 mm
Maximum Pressure:
157 psi
16.9 psi
20.1 psi
22.9 psi
24.5 psi
30.8 psi
36.7 psi
40.4 psi
44.7 psi
47.2 psi
56 psi
63.3 psi
67.5 psi
72.1 psi
74.6 psi
82.5 psi
82.7 psi
91.1 psi
94.1 psi
95.5 psi
Overall Length (Metric):
15 m
30 m
7.5 m
Thickness (Metric):
0.79 mm
1.59 mm
2.38 mm
2.5 mm
3 mm
3.18 mm
4.76 mm
6.35 mm
Unit Size:
15m
210m
30m
7.5m
Product Code. 17963501
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ STHTC5003H
Only null left
Add to basket
Add to basket
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
  • Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
  • In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
  • 50 or 65 Shore A hardness options
  • Unsurpassed surface smoothness
  • Ultra-flexible
  • Autoclavable and gamma stable
  • Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
  • Imparts no taste or odors
  • Color striping available to differentiate your fluid path
  • Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
  • Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
  • Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Diameter (English) Inner 0.374 in.
Diameter (Metric) Inner 9.5 mm
Material Silicone
Diameter (English) Outer 0.626 in.
Diameter (Metric) Outer 15.9 mm
Overall Length (English) 98.4 in.
Overall Length (Metric) 30 m
Thickness (English) 0.125 in.
Thickness (Metric) 3.18 mm
For Use With Pharmaceutical Silicone Tubing
Resistance Properties 250 lbf/in.
Color Clear
Hardness 50 (Shore A)
Flexibility Flexible
Maximum Pressure 40.4 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Product Type Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis