Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Product Code. 17913531
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1.59 mm
1.6 mm
2 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.7 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.2 mm
Maximum Pressure:
157 psi
16.9 psi
20.1 psi
22.9 psi
24.5 psi
30.8 psi
36.7 psi
40.4 psi
44.7 psi
47.2 psi
56 psi
63.3 psi
67.5 psi
72.1 psi
74.6 psi
82.5 psi
82.7 psi
91.1 psi
94.1 psi
95.5 psi
Overall Length (Metric):
15 m
30 m
7.5 m
Thickness (Metric):
0.79 mm
1.59 mm
2.38 mm
2.5 mm
3 mm
3.18 mm
4.76 mm
6.35 mm
Unit Size:
15m
210m
30m
7.5m
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17913531
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ STHTC1873F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
  • Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
  • In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
  • 50 or 65 Shore A hardness options
  • Unsurpassed surface smoothness
  • Ultra-flexible
  • Autoclavable and gamma stable
  • Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
  • Imparts no taste or odors
  • Color striping available to differentiate your fluid path
  • Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
  • Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
  • Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Diameter (English) Inner 0.189 in.
Diameter (Metric) Inner 4.8 mm
Material Silicone
Diameter (English) Outer 0.311 in.
Diameter (Metric) Outer 7.9 mm
Overall Length (English) 49.2 in.
Overall Length (Metric) 15 m
Thickness (English) 0.063 in.
Thickness (Metric) 1.59 mm
For Use With Pharmaceutical Silicone Tubing
Resistance Properties 250 lbf/in.
Color Clear
Hardness 50 (Shore A)
Flexibility Flexible
Maximum Pressure 40.4 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Product Type Tubing
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado