Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Product Code. 15327813
Click to view available options
Volume (Metric):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterility:
Non-sterile
Nonsterile
Sterile
Bulb Draw (Metric):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Packaging Type:
20/Bag, 25 Bags/Pk, 8 Pks/Cs.
20/Bag, 400/Pk
20/Bag, 500/Pk
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pack
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individually Wrapped 250/Pk
Individually Wrapped 400/Pk
Individually Wrapped 500/Pk
Individually Wrapped, 400/Pk
Individually Wrapped, 500/pk
Förpackningsstorlek:
Pack of 250
Pack of 400
Pack of 4000
Pack of 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15327813
Brand: Thermo Scientific™ 20220S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Prevent cross-contamination with these transfer pipettes, which have a built-in bulb that eliminates the need for plugging.
Prevent cross-contamination with Thermo Scientific™ Samco™ Transfer Pipettes, which have a built-in bulb that eliminates the need for plugging, packaging and autoclaving. Samco transfer pipettes are made of shatterproof, nontoxic polyethylene. Their low-affinity surface prevents proteins binding in research applications. They can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage.
Recommended for: Research Applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (Metric) 3.5 mL
Description General Purpose Transfer Pipettes, Standard Bulb, 7.7mL
Diameter (Metric) Outer 7.9 mm
Material LDPE
Sterility Sterile
Drops/mL 21
Graduated No
Packaging Type 20/Bag, 25 Bags/Pk, 8 Pks/Cs.
Volume (Metric) 7.7 mL
Length (Metric) 15.6 cm
Type General Purpose Transfer Pipet
Disposable Single-use
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.