Learn More
Salsalate, MedChemExpress
Description
Salsalate, a non-acetylated salicylate, is an effective antirheumatic drug that bypasses gastric absorption and also avoids cyclooxygenase inhibition. Salsalate has anti-inflammatory activity and reduces glucose levels, insulin resistance, and cytokine expression. Salsalate can be used in the research of type 2 diabetes.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Salsalate |
| CAS | 552-94-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H10O5 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Salicylsalicylic acid Disalicylic acid |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2O |
| Molecular Weight (g/mol) | 258.23 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?