Learn More
Salmeterol, MedChemExpress
Description
Salmeterol (GR33343X) is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Salmeterol |
| CAS | 89365-50-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H37NO4 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | GR33343X |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.63 mM) |
| SMILES | OC1=CC=C(C(O)CNCCCCCCOCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 415.57 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?