Learn More
Salicin, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11436222 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11436222
Marca: MP Biomedicals 0210283305
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Salicin is a substrate for β-glucosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138-52-3
Molecular Formula C13H18O7
Molecular Weight (g/mol) 286.28
MDL Number MFCD00006590
InChI Key NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifica
Quantity 5 g
Formula Weight 286.3
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Salicin
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato