Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 38 mm Steel Shackle, Keyed Alike
Descripción
- Manufactured with solid aluminum body and steel shackle, Brady™'s padlocks are lightweight and rugged
- Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
- Locks are chemical and corrosion resistant
- The unique lock mechanism is insulated and has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
- The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
- 1 key is supplied with each lock
- Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Keyed Padlocks |
| Key Type | Keyed Alike |
| Alternate Part Number | ALU-RED-38ST-KA3PK |
| Color | Red |
| Material | Anodized Aluminum |
| Diameter (English) Shackle | 0.25 in. |
| Diameter (Metric) Shackle | 6.4 mm |
| Height (English) Shackle | 1.5 in. |
| Height (Metric) Shackle | 38 mm |
| Material (Shackle) | Steel |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?