Learn More
Saccharin, 98+%
Product Code. 11915581 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
Product Code. 11915581
Brand: Thermo Scientific Acros 149000025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-07-2
Molecular Formula C7H5NO3S
Molecular Weight (g/mol) 183.18
InChI Key CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC Name 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Specifica
Melting Point 226.0°C to 230.0°C
Color White
Loss on Drying 1% (105°C, 2 hrs) max.
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98+%
Packaging Plastic bottle
Quantity 2.5 kg
Beilstein 27,168
Merck Index 15,8445
Solubility Information Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Formula Weight 183.18
Percent Purity 98+%
Physical Form Crystalline Powder or Crystals
Chemical Name or Material Saccharin
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato