Learn More
SAC3D1 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 25857-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The SAC3D1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human SAC3D1. This antibody recognizes human antigen. The SAC3D1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB,ELISA analysis.
Especificaciones
| SAC3D1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 150 μL | |
| 29901 | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 450 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Primary | |
| Human |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido