missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAA4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Product Code. 16859934 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
150 μL
20 μL
Unit Size:
150µL
20µL
Product Code. Quantity unitSize
16859934 20 μL 20µL
16849934 150 μL 150µL
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16859934

Brand: Proteintech 203981AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Rabbit Polyclonal Antibody

SAA4 is a major acute phase reactant. It is an Apolipoprotein of the HDL complex.

Spécification

Antigen SAA4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.19 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene SAA4
Gene Accession No. P35542
Gene Alias C SAA, CSAA, SAA4, Serum amyloid A 4 protein, serum amyloid A4, constitutive
Gene Symbols SAA4
Host Species Rabbit
Immunogen SAA4 Fusion Protein Ag14081
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6291
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.