Learn More
S1P5/EDG-8 Antibody (282503) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB3964JF585
Product Code. 30171049
  • 5290.00 NOK / 0.10mL
Description
S1P5/EDG-8 Monoclonal antibody specifically detects S1P5/EDG-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
S1P5/EDG-8
Monoclonal
Janelia Fluor 585
Edg-8, EDG8S1P receptor Edg-8, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 8, S1P receptor 5, S1P5, sphingosine 1-phosphate receptor 5, sphingosine 1-phosphate receptor EDG8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, sphingosine-1-phosphate receptor 5, SPPR-1, SPPR-2
BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human S1P5/EDG-8, Met1-Asp398, Accession # Q9H228
0.1 mL
GPCR
53637
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry, CyTOF
282503
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis